Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
30367-50G 30367-5G
SIAL30367-50GEA 510 EUR
SIAL30367-50G SIAL30367-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 198.27 g/mol
Número MDL : MFCD06798175
Número CAS: 284049-75-8