1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52654.03
H52654.06
H52654.03EA
55.2
EUR
H52654.03
H52654.06
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid 95%
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 290331-71-4
Molecular Formula: C14H18BNO5
Formula Weight: 291.11
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD04039006
Fórmula:
C₁₄H₁₈BNO₅ Ponto de Fusão: 105…108 °C |
Número MDL :
MFCD04039006 Número CAS: 290331-71-4 |