Print…
6-Bromo-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
702390-1G 702390-5G
SIAL702390-1GEA 38.4 EUR
SIAL702390-1G SIAL702390-5G
6-Bromo-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-m-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00463817
Número CAS: 7507-86-0