Print…
Isoamyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W206016-1KG-K W206016-20KG-K W206016-4KG-K
SIALW206016-1KG-KEA 279 EUR
SIALW206016-1KG-K SIALW206016-20KG-K SIALW206016-4KG-K
Isoamyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Isoamyl butyrate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Número MDL : MFCD00044888
Número CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3 III