Isoamyl butyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B21103.22
B21103.36
B21103.22EA
34
EUR
B21103.22
B21103.36
Isoamyl butyrate ≥98%
Isoamyl butyrate
Purity: 98%
CAS No.: 106-27-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.411
Odour: Fruit-like
Melting Point: -73°
Boiling Point: 178°
Merck Reference: 14,5115
UN No.: 2620
MDL No.: MFCD00044888
Fórmula:
C₉H₁₈O₂ Peso Molecular: 158.24 g/mol Ponto de ebulição: 178 °C Ponto de Fusão: –73 °C Densidade: 0.88 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044888 Número CAS: 106-27-4 EINECS: 203-380-8 UN: 2620 ADR: 3 III |