4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H31904.03
H31904.06
H31904.03EA
71.3
EUR
H31904.03
H31904.06
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Fórmula:
C₉H₆F₃N Peso Molecular: 185.15 g/mol Ponto de Fusão: 22…28 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631596 Número CAS: 261952-05-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |