Print…
Lithium chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Lithium chloride xhydrate, Hydrochloric acid lithium salt hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
298328-100G 298328-25G
SIAL298328-100GEA 656 EUR
SIAL298328-100G SIAL298328-25G
Lithium chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Lithium chloride hydrate
Fórmula: ClLi·xH₂O
Peso Molecular: 42.39 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149764
Número CAS: 85144-11-2
EINECS: 231-212-3