Print…
Diglycolic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
162261000 162265000 162260025
ACRO162261000EA 63.2 EUR
ACRO162261000 ACRO162265000 ACRO162260025
Diglycolic acid 98%
Diglycolic acid
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004309
Número CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %