Print…
Diglycolic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
143073-100G 143073-1KG 143073-5G
SIAL143073-100GEA 98.3 EUR
SIAL143073-100G SIAL143073-1KG SIAL143073-5G
Diglycolic acid, Sigma-Aldrich®
Diglycolic acid
Fórmula: C₄H₆O₅
Número MDL : MFCD00004309
Número CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5