Diglycolic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23758.14
B23758.22
B23758.36
B23758.14EA
32
EUR
B23758.14
B23758.22
B23758.36
Diglycolic acid ≥98%
Diglycolic acid
Purity: 98%
CAS No.: 110-99-6
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 1072117
Fórmula:
C₄H₆O₅ Ponto de Fusão: 140…145 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004309 Número CAS: 110-99-6 EINECS: 203-823-5 |