Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: [BMIM] [OctSO4]
75059-50G-F 75059-5G-F
SIAL75059-50G-FEA 345 EUR
SIAL75059-50G-F SIAL75059-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate
Fórmula: C₁₆H₃₂N₂O₄S
Peso Molecular: 348.51 g/mol
Número MDL : MFCD03788914
Número CAS: 445473-58-5