Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [BMIM] [OctSO4]
H27720.06 H27720.18
H27720.06EA 42 EUR
H27720.06 H27720.18
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate
Purity: 99% CAS No.: 445473-58-5 Molecular Formula: C16H32N2O4S Formula Weight: 348.50 MDL No.: MFCD03788914
Fórmula: C₁₆H₃₂N₂O₄S
Peso Molecular: 348.51 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788914
Número CAS: 445473-58-5