Print…
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
69230-25G-F 69230-5G-F
SIAL69230-25G-FEA 543 EUR
SIAL69230-25G-F SIAL69230-5G-F
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₂H₂₃F₆N₂P
Peso Molecular: 340.29 g/mol
Número MDL : MFCD06798203
Número CAS: 304680-36-2