Print…
7-Benzyloxyindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 7-(Benzyloxy)-1H-indole
H25776.14 H25776.06 H25776.03
H25776.14EA 178 EUR
H25776.14 H25776.06 H25776.03
7-Benzyloxyindole ≥98%
7-Benzyloxyindole
Purity: 98% CAS No.: 20289-27-4 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00037974
Fórmula: C₁₅H₁₃NO
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037974
Número CAS: 20289-27-4