Print…
Tryptamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
186120100 186120500 186122500
ACRO186120100EA 29.6 EUR
ACRO186120100 ACRO186120500 ACRO186122500
Tryptamine 98%
Tryptamine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 137 °C (,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005661
Número CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Water ≤2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Appearance of solution (1% soln. in MeOH) clear, yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %