Print…
2-(N-Ethylanilino)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0062-25G E0062-500G
TCIAE0062-25GEA 16 EUR
TCIAE0062-25G TCIAE0062-500G
2-(N-Ethylanilino)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(N-Ethylanilino)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Número MDL : MFCD00020575
Número CAS: 92-50-2
EINECS: 202-160-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb5397e8cdcce19715c551459004399848562e1&vid=bcb5397e8cdcce19715c551459004399848562e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %