Print…
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27682.06 H27682.18
H27682.06EA 73.3 EUR
H27682.06 H27682.18
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
Purity: 98% CAS No.: 119171-18-5 Molecular Formula: C7H13IN2 Formula Weight: 252.09 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 301-304° MDL No.: MFCD08276385
Fórmula: C₇H₁₃IN₂
Ponto de ebulição: 301…304 °C
Densidade: 1,54
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276385
Número CAS: 119171-18-5