Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03 A14669.06
A14669.03EA 84.5 EUR
A14669.03 A14669.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 130783-02-7 Molecular Formula: C8H4F6S Formula Weight: 246.18 Boiling Point: 63-64°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042273
Fórmula: C₈H₄F₆S
Peso Molecular: 246.18 g/mol
Ponto de ebulição: 63…64 °C (15 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042273
Número CAS: 130783-02-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III