Print…
2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
H51022.MD H51022.03
H51022.MDEA 76.5 EUR
H51022.MD H51022.03
2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 20358-07-0 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 MDL No.: MFCD05664560
Fórmula: C₇H₅FN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664560
Número CAS: 20358-07-0