5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
43844.03
43844.06
43844.03EA
124
EUR
43844.03
43844.06
5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 347-54-6
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.12
Physical Form: Powder/flakes
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD01090997
Fórmula:
C₇H₅FO₂ Ponto de Fusão: 82…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01090997 Número CAS: 347-54-6 |