Print…
Disodium malonate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium malonate dibasic monohydrate, Malonic acid disodium salt hydrate
M1875-100G M1875-25G M1875-500G
SIALM1875-100GEA 144 EUR
SIALM1875-100G SIALM1875-25G SIALM1875-500G
Disodium malonate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium malonate monohydrate
Fórmula: C₃H₂Na₂O₄·1H₂O
Peso Molecular: 166.04 g/mol
Número MDL : MFCD00149114
Número CAS: 26522-85-0
EINECS: 205-514-0