Print…
1-Acetyl-4-piperidone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
166820250 166821000
ACRO166820250EA 61 EUR
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acetyl-4-piperidone 97%
1-Acetyl-4-piperidone
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006190
Número CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Encomendar
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test