Print…
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% estabilizada, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Estabilização: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 61.7 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% estabilizada, Grau técnico
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Fórmula: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Ponto de ebulição: 156 °C
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 1,347
Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000238
Número CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6