Print…
6-Bromobenzothiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Bromobenzo[d]thiazole
H52823.MD H52823.03
H52823.MDEA 67.7 EUR
H52823.MD H52823.03
6-Bromobenzothiazole ≥97%
6-Bromobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 53218-26-1 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Melting Point: 52-54° MDL No.: MFCD04115372
Fórmula: C₇H₄BrNS
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115372
Número CAS: 53218-26-1