1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
H27161.06
H27161.18
H27161.06EA
98.7
EUR
H27161.06
H27161.18
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 244193-52-0
Molecular Formula: C12H23BF4N2
Formula Weight: 282.13
MDL No.: MFCD03095434
Fórmula:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ Peso Molecular: 282.13 g/mol Densidade: 1.120 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095434 Número CAS: 244193-52-0 |