Print…
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
96324-50G 96324-5G
SIAL96324-50GEA 536 EUR
SIAL96324-50G SIAL96324-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₂H₂₃BF₄N₂
Peso Molecular: 282.13 g/mol
Número MDL : MFCD03095434
Número CAS: 244193-52-0