Print…
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
96324-50G 96324-5G
SIAL96324-50GEA 529 EUR
SIAL96324-50G SIAL96324-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₂H₂₃BF₄N₂
Número MDL : MFCD03095434
Número CAS: 244193-52-0