Print…
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromophenyl)ethanol
393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 172 EUR
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065001
Número CAS: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %