(±)-Methyl-2-methylbutyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 868-57-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(61°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 114-116°
Beilstein Reference: 1720409
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009335
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 114…116 °C Densidade: 0,885 Ponto de Inflamação: 16 °C (61 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009335 Número CAS: 868-57-5 EINECS: 212-778-0 UN: 3272 ADR: 3,II |