Print…
(±)-Methyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W271926-100G-K W271926-1KG-K W271926-4KG-K
SIALW271926-100G-KEA 105 EUR
SIALW271926-100G-K SIALW271926-1KG-K SIALW271926-4KG-K
(±)-Methyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-methylbutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00009335
Número CAS: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN: 3272
ADR: 3,II