Diethyl diethylmalonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23810.14
B23810.22
B23810.36
B23810.14EA
62.4
EUR
B23810.14
B23810.22
B23810.36
Diethyl diethylmalonate ≥98%
Diethyl diethylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 77-25-8
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 228-230°
Merck Reference: 14,3789
MDL No.: MFCD00009132
Fórmula:
C₁₁H₂₀O₄ Ponto de ebulição: 228…230 °C Densidade: 0,990 Ponto de Inflamação: 94 °C (202 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009132 Número CAS: 77-25-8 EINECS: 201-016-2 Merck Index: 14,3789 |