Print…
Ytterbium triacetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ytterbium(III) acetate hydrate
14576.09 14576.18
14576.09EA 76.5 EUR
14576.09 14576.18
Ytterbium triacetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium triacetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-58-7 Molecular Formula: Yb(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 350.16(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150127
Fórmula: C₆H₉O₆Yb·H₂O
Peso Molecular: 368.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150127
Número CAS: 15280-58-7
EINECS: 244-137-6