Print…
Ytterbium triacetate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ytterbium(III) acetate tetrahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
326011-10G 326011-50G
SIAL326011-10GEA 105 EUR
SIAL326011-10G SIAL326011-50G
Ytterbium triacetate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium triacetate tetrahydrate
Fórmula: C₆H₉O₆Yb·4H₂O
Número CAS: 15280-58-7
EINECS: 244-137-6