Terbium triacetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Terbium(III) acetate hydrate
14600.09
14600.18
14600.09EA
165
EUR
14600.09
14600.18
Terbium triacetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Terbium triacetate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 100587-92-6
Molecular Formula: C6H9O6Tb.xH2O
Formula Weight: 336.08(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00149233
Fórmula:
C₆H₉O₆Tb·H₂O Peso Molecular: 354.07 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149233 Número CAS: 100587-92-6 EINECS: 247-065-3 |