Print…
Terbium triacetate hydrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Terbium(III) acetate hydrate
A17388.06 A17388.14
A17388.06EA 159 EUR
A17388.06 A17388.14
Terbium triacetate hydrate 99%
Terbium triacetate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 100587-92-6 Molecular Formula: Tb(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 336.08(anhy) MDL No.: MFCD00149233
Fórmula: C₆H₉O₆Tb·H₂O
Peso Molecular: 354.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149233
Número CAS: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3