Print…
Terbium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Terbium(III) acetate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325929-25G 325929-5G
SIAL325929-25GEA 881 EUR
SIAL325929-25G SIAL325929-5G
Terbium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Terbium triacetate hydrate
Fórmula: C₆H₉O₆Tb·H₂O
Peso Molecular: 354.07 g/mol
Número MDL : MFCD00149233
Número CAS: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3