Print…
Erbium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325570-10G 325570-50G
SIAL325570-10GEA 139 EUR
SIAL325570-10G SIAL325570-50G
Erbium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Erbium triacetate hydrate
Fórmula: C₆H₉ErO₆·H₂O
Número CAS: 304675-52-3
EINECS: 247-067-4