Erbium triacetate tetrahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Erbium(III) acetate tetrahydrate
40481.14
40481.06
40481.22
40481.14EA
218
EUR
40481.14
40481.06
40481.22
Erbium triacetate tetrahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium triacetate tetrahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15280-57-6
Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O
Formula Weight: 416.45 (344.39anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.114
MDL No.: MFCD00013034
Fórmula:
C₆H₉ErO₆·4H₂O Peso Molecular: 416.45 g/mol Densidade: 2.114 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013034 Número CAS: 15280-57-6 EINECS: 247-067-4 |