1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14572.14
A14572.22
A14572.36
A14572.14EA
32.7
EUR
A14572.14
A14572.22
A14572.36
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 634-36-6
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 241°
Beilstein Reference: 1910422
MDL No.: MFCD00008358
Fórmula:
C₉H₁₂O₃ Peso Molecular: 168.19 g/mol Ponto de ebulição: 241 °C Ponto de Fusão: 43…45 °C Densidade: 1.112 Ponto de Inflamação: 112 °C (233 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008358 Número CAS: 634-36-6 EINECS: 211-207-2 |