Print…
Methyl isobutyrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
164601000 164605000
ACRO164601000EA 44.3 EUR
ACRO164601000 ACRO164605000
Methyl isobutyrate 99%
Methyl isobutyrate
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 85…84 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008914
Número CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g