Methyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W269409-1KG-K
W269409-9KG-K
SIALW269409-1KG-KEA
107
EUR
SIALW269409-1KG-K
SIALW269409-9KG-K
Methyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Methyl isobutyrate
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ |
Número MDL :
MFCD00008914 Número CAS: 547-63-7 EINECS: 208-929-5 UN: 1237 ADR: 3,II |