Print…
1,2,3-Trimethoxybenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
160210250 160211000
ACRO160210250EA 30.3 EUR
ACRO160210250 ACRO160211000
1,2,3-Trimethoxybenzene 98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Ponto de ebulição: 241
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Densidade: 1.112 g/cm³
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008358
Número CAS: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %