Isobutyl isobutyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04655.AK
L04655.AU
L04655.AKEA
61
EUR
L04655.AK
L04655.AU
Isobutyl isobutyrate ≥98%
Isobutyl isobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 97-85-8
Molecular Formula: (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Fruit-like
Melting Point: -81°
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 1701355
Merck Reference: 14,5145
UN No.: 2528
MDL No.: MFCD00008916
Fórmula:
C₈H₁₆O₂ Ponto de ebulição: 147…149 °C Ponto de Fusão: –81 °C Densidade: 0,855 Ponto de Inflamação: 37 °C (98 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008916 Número CAS: 97-85-8 EINECS: 202-612-5 UN: 2528 ADR: 3,III Merck Index: 14,5145 |