Print…
Isobutyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W218901-1KG-K W218901-4KG-K
SIALW218901-1KG-KEA 94.3 EUR
SIALW218901-1KG-K SIALW218901-4KG-K
Isobutyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl isobutyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Número MDL : MFCD00008916
Número CAS: 97-85-8
EINECS: 202-612-5
UN: 2528
ADR: 3,III