Cloreto de isobutirilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24472.22
B24472.36
B24472.22EA
37.1
EUR
B24472.22
B24472.36
Cloreto de isobutirilo ≥98%
Cloreto de isobutirilo
Purity: 98%
CAS No.: 79-30-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -90°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 605393
UN No.: 2395
MDL No.: MFCD00000717
Fórmula:
C₄H₇ClO Ponto de ebulição: 91…93 °C Ponto de Fusão: ∼–90 °C Densidade: 1,017 Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000717 Número CAS: 79-30-1 EINECS: 201-194-1 UN: 2395 ADR: 3,II |