Print…
Cloreto de isobutirilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
160660010 160660100 160662500
ACRO160660010EA 152 EUR
ACRO160660010 ACRO160660100 ACRO160662500
Cloreto de isobutirilo 98%
Cloreto de isobutirilo
Fórmula: C₄H₇ClO
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 1,017 g/cm³
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000717
Número CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA