Print…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138270250 138271000 138275000 138270025
ACRO138270250EA 25.2 EUR
ACRO138270250 ACRO138271000 ACRO138275000 ACRO138270025
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Fórmula: C₉H₁₁N
Ponto de ebulição: 249 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 15…17 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006693
Número CAS: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %