Print…
L-allo-Threonine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
198541000 198542500
ACRO198541000EA 48.9 EUR
ACRO198541000 ACRO198542500
L-allo-Threonine 99%
L-allo-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Ponto de Fusão: 256 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064268
Número CAS: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %