Print…
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16012.0025 8.16012.0100
8.16012.0025EA 64.4 EUR
8.16012.0025 8.16012.0100
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064270
Número CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Encomendar
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 265 - 270 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)