Print…
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T8441-100G T8441-1KG T8441-25G
SIALT8441-100GEA 721 EUR
SIALT8441-100G SIALT8441-1KG SIALT8441-25G
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064270
Número CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1